Kluczowe dokumenty
EHU104641
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KRT14
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCCTGCTGAGATCAAAGACTACAGTCCCTACTTCAAGACCATTGAGGACCTGAGGAACAAGATTCTCACAGCCACAGTGGACAATGCCAATGTCCTTCTGCAGATTGACAATGCCCGTCTGGCCGCGGATGACTTCCGCACCAAGTATGAGACAGAGTTGAACCTGCGCATGAGTGTGGAAGCCGACATCAATGGCCTGCGCAGGGTGCTGGACGAACTGACCCTGGCCAGAGCTGACCTGGAGATGCAGATTGAGAGCCTGAAGGAGGAGCTGGCCTACCTGAAGAAGAACCACGAGGAGGAGATGAATGCCCTGAGAGGCCAGGTGGGTGGAGATGTCAATGTGGAGATGGACGCTGCACCTGGCGTGGACCTGAGCCGCATTCTGAACGAGATGCGTGACCAGTATGAGAAGATGGCAGAGAAGAACCGCAAGGATGCCGAGGAATGGTTCTTCACCAAGACAGAGGAGCTGAACCGCGAGGTGGCCACCAACAGCGAGCTGGTGCAGAGCGGCAAGAGCGAGATCTCGGAGCTCCGGCGCACCATGCAGAACCTGGAGATTGAGCTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S H Akter et al.
Veterinary pathology, 52(6), 1027-1033 (2015-03-11)
Controversies remain regarding the cell type from which human prostate cancer originates, and many attempts have been made to identify the cellular origin of canine prostate cancer but without definitive proof. This study aims to evaluate the expression of luminal