Kluczowe dokumenty
EHU101531
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PECAM1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGCAGATGCCAGTGGAAATGTCCAGGCCAGCAGTACCACTTCTGAACTCCAACAACGAGAAAATGTCAGATCCCAATATGGAAGCTAACAGTCATTACGGTCACAATGACGATGTCAGAAACCATGCAATGAAACCAATAAATGATAATAAAGAGCCTCTGAACTCAGACGTGCAGTACACGGAAGTTCAAGTGTCCTCAGCTGAGTCTCACAAAGATCTAGGAAAGAAGGACACAGAGACAGTGTACAGTGAAGTCCGGAAAGCTGTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hsu-Tung Lee et al.
Theranostics, 7(4), 855-875 (2017-04-07)
Inflammatory processes have a detrimental role in the pathophysiology of ischemic stroke. However, little is known about the endogenous anti-inflammatory mechanisms in ischemic brain. Here, we identify CXCL14 as a critical mediator of these mechanisms. CXCL14 levels were upregulated in
Claudia Strobel et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 5, 1795-1807 (2014-11-11)
Cerium dioxide (CeO2) and silicon dioxide (SiO2) nanoparticles are of widespread use in modern life. This means that human beings are markedly exposed to them in their everyday life. Once passing biological barriers, these nanoparticles are expected to interact with