Kluczowe dokumenty
EHU101361
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MAP3K3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGGAGGTGAGTGCTCTGGAGTGCGAGATCCAGTTGCTAAAGAACTTGCAGCATGAGCGCATCGTGCAGTACTATGGCTGTCTGCGGGACCGCGCTGAGAAGACCCTGACCATCTTCATGGAGTACATGCCAGGGGGCTCGGTGAAAGACCAGTTGAAGGCTTACGGTGCTCTGACAGAGAGCGTGACCCGAAAGTACACGCGGCAGATCCTGGAGGGCATGTCCTACCTGCACAGCAACATGATTGTTCACCGGGACAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yue Zheng et al.
FEBS letters, 591(15), 2290-2298 (2017-06-24)
Lineage-negative bone marrow cells (lin-BMCs) have reparative potential for overcoming endothelial dysfunction and reducing cardiovascular risk. Here, we found that miR-188 is upregulated and mitogen-activated protein kinase kinase kinase 3 (MAP3K3) is downregulated in aged lin-BMCs, whereas their expression is reversed
Longping Yao et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 13-13 (2018-01-14)
Parkinson's disease (PD) is the most prevalent neurodegenerative disorder that is characterised by selective loss of midbrain dopaminergic (DA) neurons. Chronic inflammation of the central nervous system is mediated by microglial cells and plays a critical role in the pathological
Ganesh Umapathy et al.
Science signaling, 7(349), ra102-ra102 (2014-10-30)
Anaplastic lymphoma kinase (ALK) is an important molecular target in neuroblastoma. Although tyrosine kinase inhibitors abrogating ALK activity are currently in clinical use for the treatment of ALK-positive (ALK(+)) disease, monotherapy with ALK tyrosine kinase inhibitors may not be an