Kluczowe dokumenty
EHU101081
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RORB
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCTCACATCCGTACCCAACTTGTTTACCTATAGCTCTTTCAACAATGGGCAGTTAGCACCAGGGATAACCATGACTGAAATCGACCGAATTGCACAGAACATCATTAAGTCCCATTTGGAGACATGTCAATACACCATGGAAGAGCTGCACCAGCTGGCGTGGCAGACCCACACCTATGAAGAAATTAAAGCATATCAAAGCAAGTCCAGGGAAGCACTGTGGCAACAATGTGCCATCCAGATCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter O Oladimeji et al.
Biochemical pharmacology, 160, 92-109 (2018-12-20)
The pregnane X receptor (PXR) is a principal xenobiotic receptor crucial in the detection, detoxification, and clearance of toxic substances from the body. PXR plays a vital role in the metabolism and disposition of drugs, and elevated PXR levels contribute to cancer
Joerg Betschinger et al.
Cell, 153(2), 335-347 (2013-04-16)
Factors that sustain self-renewal of mouse embryonic stem cells (ESCs) are well described. In contrast, the machinery regulating exit from pluripotency is ill defined. In a large-scale small interfering RNA (siRNA) screen, we found that knockdown of the tumor suppressors