Kluczowe dokumenty
EHU101031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ACAT1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCTGGTGCAGGAAATAAGATATGTGGAACGGAGTTATGTATCAAAACCCACTTTGAAGGAAGTGGTCATAGTAAGTGCTACAAGAACACCCATTGGATCTTTTTTAGGCAGCCTTTCCTTGCTGCCAGCCACTAAGCTTGGTTCCATTGCAATTCAGGGAGCCATTGAAAAGGCAGGGATTCCAAAAGAAGAAGTGAAAGAAGCATACATGGGTAATGTTCTACAAGGAGGTGAAGGACAAGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sooyeon Lee et al.
The Journal of biological chemistry, 290(21), 13064-13078 (2015-04-09)
The zinc transporter ZnT2 (SLC30A2) imports zinc into vesicles in secreting mammary epithelial cells (MECs) and is critical for zinc efflux into milk during lactation. Recent studies show that ZnT2 also imports zinc into mitochondria and is expressed in the