Kluczowe dokumenty
EHU100211
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ZMYND8
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTTGAAGGAGCTGAGCGAGTCGGTCCAGCAACAGTCCACCCCTGTTCCTCTCATCTCTCCCAAGCGCCAGATTCGTAGCAGGTTCCAGCTGAATCTTGACAAGACCATAGAGAGTTGCAAAGCACAATTAGGCATAAATGAAATCTCGGAAGATGTCTATACGGCCGTAGAGCACAGCGATTCGGAGGATTCTGAGAAGTCAGATAGTAGCGATAGTGAGTATATCAGTGATGATGAGCAGAAGTCTAAGAACGAGCCAGAAGACACAGAGGACAAAGAAGGTTGTCAGATGGACAAAGAGCCATCTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Moitri Basu et al.
The Biochemical journal, 474(11), 1919-1934 (2017-04-23)
Enhanced migratory potential and invasiveness of cancer cells contribute crucially to cancer progression. These phenotypes are achieved by precise alteration of invasion-associated genes through local epigenetic modifications which are recognized by a class of proteins termed a chromatin reader. ZMYND8
Moitri Basu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1860(4), 450-459 (2017-02-25)
All trans retinoic acid (ATRA), an active vitamin-A derivative, has been shown to regulate gene expression program and thus imparts anti-proliferative activity to cancer cells. Previously, we identified a dual histone reader ZMYND8 (zinc finger MYND (Myeloid, Nervy and DEAF-1)-type