Kluczowe dokumenty
EHU100081
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ANKS1B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGGACAGAATCAACCCAAGATGCTTGTGCAAAAATGCGGGTAATGTGCGTGAAGTCTACAGAGCAAATGAAGAAGGTCCCTACTATTATTCTTTCTGTCTCATATAAAGGAGTCAAATTTATTGATGCAACAAATAAGAACATAATTGCTGAGCATGAAATTCGTAATATCTCCTGTGCTGCCCAGGACCCAGAAGACCTCTCAACATTTGCCTATATCACAAAAGATTTGAAGTCTAATCACCACTACTGTCATGTGTTTACTGCCTTTGATGTGAATTTAGCCTATGAAATCATCCTAACCCTGGGACAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S-C Tien et al.
Oncogene, 33(22), 2938-2946 (2013-06-19)
Deregulation of Shp2, a non-receptor tyrosine phosphatase, causes hyperactivation of extracellular signal-regulated kinase (ERK), leading to growth abnormality. Here, we show that inhibition of RhoA-Dia is sufficient to upregulate ERK activation in epithelial cells. Oncogenic Shp2 expression attenuates RhoA-Dia signaling