Kluczowe dokumenty
EHU099991
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CAPN3, RP11-164J13.1 (1)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GATGATGGCACGAACATGACCTATGGAACCTCTCCTTCTGGTCTGAACATGGGGGAGTTGATTGCACGGATGGTAAGGAATATGGATAACTCACTGCTCCAGGACTCAGACCTCGACCCCAGAGGCTCAGATGAAAGACCGACCCGGACAATCATTCCGGTTCAGTATGAGACAAGAATGGCCTGCGGGCTGGTCAGAGGTCACGCCTACTCTGTCACGGGGCTGGATGAGGTCCCGTTCAAAGGTGAGAAAGTGAAGCTGGTGCGGCTGCGGAATCCGTGGGGCCAGGTGGAGTGGAACGGTTCTTGGAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ivone de Andrade Rosa et al.
Tissue & cell, 67, 101436-101436 (2020-09-16)
CAPN3 is a muscle-specific and an intrinsically disordered protein. Thus, as a scaffolding protein CAPN3 could play a role during early stages of myogenesis. To test this hypothesis, we studied the distribution and function of CAPN3 during myogenesis using embryonic
Ting Tao et al.
Cell research, 23(5), 620-634 (2013-01-30)
p53 protein turnover through the ubiquitination pathway is a vital mechanism in the regulation of its transcriptional activity; however, little is known about p53 turnover through proteasome-independent pathway(s). The digestive organ expansion factor (Def) protein is essential for the development