Kluczowe dokumenty
EHU097071
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SHLD1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGAGGCTTTCAGTTCTTTGGAATTCCATTCTTTTCCTTATTCTTCTGATGTGGATCCAGACACCAGTAACTTAAATATAGAACAAAATAACTCCTGGACCGCTGAGAACTTCTGGCTTGACCCTGCTGTGAAAGGCCAGTCAGAGAAGGAAGAGGATGATGGCCTTCGGAAATCCCTGGATAGATTCTATGAAATGTTTGGTCATCCACAGCCAGGCTCTGCAAACTCACTCTCTGCATCTGTCTGCAAGTGCCTGTCTCAGAAAATCACTCAACTAAGAGGCCAGGAGAGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sylvie M Noordermeer et al.
Nature, 560(7716), 117-121 (2018-07-20)
53BP1 is a chromatin-binding protein that regulates the repair of DNA double-strand breaks by suppressing the nucleolytic resection of DNA termini1,2. This function of 53BP1 requires interactions with PTIP3 and RIF14-9, the latter of which recruits REV7 (also known as