Kluczowe dokumenty
EHU097061
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SPRY4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCGTACAGTCCAGGACCTCCAGCCCCATGGAGCCCCCGATCCCACAGAGCGCCCCCTTGACTCCCAACTCAGTCATGGTCCAGCCCCTTCTTGACAGCCGGATGTCCCACAGCCGGCTCCAGCACCCACTCACCATCCTACCCATTGACCAGGTGAAGACCAGCCATGTGGAGAATGACTACATAGACAACCCTAGCCTGGCCCTGACCACCGGCCCAAAGCGGACCCGGGGCGGGGCCCCAGAGCTGGCCCCGACGCCCGCCCGCTGTGACCAGGATGTCACCCACCATTGGATCTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yutian Pan et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 22, 766-778 (2020-11-25)
Accumulating evidence indicates that long noncoding RNAs (lncRNAs) are dysregulated in diverse tumors and take a pivotal role in modulating biological processes. In our study, a decreased expression level of LINC00675 in gastric cancer (GC) was first determined by data