Kluczowe dokumenty
EHU096781
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human VAMP7 (3)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AACTGCAGTGTAAGAAAATTGGACTGTAATCATATCGCTACTGGCATCTGTTATCTAGTATGCATTTCTGGTGTGTATCTGAAAGGAAGACATTTTCTACCCTAGATCCAATTGCATTTATTTATCAATAAGTGCCATTAAATTGAAATTATATTACATTTTACACTTTCTCAATGAATGAACAAATTAGTCTGTAGAATCTAGCCACCTGTTTAGCCTAGTCATGTGCCTTGAACATATATGTGTCCCATAATCTGGCTCATGGTACCTGTTCTTCTATCCAAACCTTTCAATTCATGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Riddhi Atul Jani et al.
Journal of cell science, 128(17), 3263-3276 (2015-07-26)
Melanosomes are a class of lysosome-related organelles produced by melanocytes. Biogenesis of melanosomes requires the transport of melanin-synthesizing enzymes from tubular recycling endosomes to maturing melanosomes. The SNARE proteins involved in these transport or fusion steps have been poorly studied.