Kluczowe dokumenty
EHU096681
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CMA1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACACATGGCAGAAGCTTGAGGTTATAAAGCAATTCCGTCATCCAAAATATAACACTTCTACTCTTCACCACGATATCATGTTACTAAAGTTGAAGGAGAAAGCCAGCCTGACCCTGGCTGTGGGGACACTCCCCTTCCCATCCCAATTCAACTTTGTCCCACCTGGGAGAATGTGCCGGGTGGCTGGCTGGGGAAGAACAGGTGTGTTGAAGCCGGGCTCAGACACTCTGCAAGAGGTGAAGCTGAGACTCATGGATCCCCAGGCCTGCAGCCACTTCAGAGACTTTGACCACAATCTTCAGCTGTGTGTGGGCAATCCCAGGAAGACAAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C J De Saedeleer et al.
Oncogene, 33(31), 4060-4068 (2013-10-30)
The glycolytic end-product lactate is a pleiotropic tumor growth-promoting factor. Its activities primarily depend on its uptake, a process facilitated by the lactate-proton symporter monocarboxylate transporter 1 (MCT1). Therefore, targeting the transporter or its chaperon protein CD147/basigin, itself involved in
Chunxiao Yan et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(3), 2710-2718 (2015-06-06)
This study was designed to investigate the role of MCT1 in the development of cisplatin-resistant ovarian cancer and its possible relationship with Fas. We found the expression of MCT1 was obviously increased both in cisplatin-resistant ovarian cancer tissue and A2780/CP