Kluczowe dokumenty
EHU095671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FOXP1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGCCACAAAAGATCAGTGGTAACCCTTCCCTTATTAAAAACATGCAGAGCAGCCACGCCTACTGCACACCTCTCAATGCAGCTTTACAGGCTTCAATGGCTGAGAATAGTATACCTCTATACACTACCGCTTCCATGGGAAATCCCACTCTGGGCAACTTAGCCAGCGCAATACGGGAAGAGCTGAACGGGGCAATGGAGCATACCAACAGCAACGAGAGTGACAGCAGTCCAGGCAGATCTCCTATGCAAGCCGTGCATCCTGTACACGTCAAAGAAGAGCCCCTCGATCCAGAGGAAGCTGAAGGGCCCCTGTCCTTAGTGACAACAGCCAACCACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weikang Pan et al.
Cell transplantation, 29, 963689720943608-963689720943608 (2020-07-23)
Neuroblastoma, a malignant tumor of the sympathetic nervous system, is an aggressive extracranial tumor in childhood. Long noncoding RNAs (lncRNAs) have been discovered to play a key role in the eukaryotic regulatory gene network and be involved in a wide
Martha Romero et al.
Oncotarget, 8(10), 16243-16258 (2016-11-03)
Primary mediastinal large B-cell lymphoma (PMBL) shares pathological features with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), and molecular features with classical Hodgkin lymphoma (cHL). The miR-17~92 oncogenic cluster, located at chromosome 13q31, is a region that is amplified in DLBCL. Here