Kluczowe dokumenty
EHU095101
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NRG1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACCATCACCCTCAGCAGTTCAGCTCCTTCCACCACAACCCCGCGCATGACAGTAACAGCCTCCCTGCTAGCCCCTTGAGGATAGTGGAGGATGAGGAGTATGAAACGACCCAAGAGTACGAGCCAGCCCAAGAGCCTGTTAAGAAACTCGCCAATAGCCGGCGGGCCAAAAGAACCAAGCCCAATGGCCACATTGCTAACAGATTGGAAGTGGACAGCAACACAAGCTCCCAGAGCAGTAACTCAGAGAGTGAAACAGAAGATGAAAGAGTAGGTGAAGATACGCCTTTCCTGGGCATACAGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Youya Wang et al.
Journal of thoracic disease, 10(6), 3166-3179 (2018-08-03)
Neuregulin1 (NRG1) is critical signaling protein that mediates the activation of downstream signaling pathways associated with malignancies. Multiple gene fusions related to NRG1 have been found in lung cancer. However, the underlying role NRG1 in lung cancer is yet unclear.
K Yonesaka et al.
Oncogene, 35(7), 878-886 (2015-05-12)
Human epidermal growth factor receptor (HER) 3 is aberrantly overexpressed and correlates with poor prognosis in non-small cell lung cancer (NSCLC). Patritumab is a monoclonal antibody against HER3 that has shown promising results in early-phase clinical trials, but an optimal
Alessandra Bolino et al.
EMBO molecular medicine, 8(12), 1438-1454 (2016-11-02)
Charcot-Marie-Tooth (CMT) neuropathies are highly heterogeneous disorders caused by mutations in more than 70 genes, with no available treatment. Thus, it is difficult to envisage a single suitable treatment for all pathogenetic mechanisms. Axonal Neuregulin 1 (Nrg1) type III drives