Kluczowe dokumenty
EHU093741
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SPTAN1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGGCAGTGTATCTCTGCGTATGAAGCAGGTGGAAGAACTATATCATTCTCTGCTGGAACTGGGTGAGAAGCGTAAAGGCATGTTGGAGAAGAGTTGCAAGAAGTTTATGTTGTTCCGTGAAGCGAATGAACTACAGCAATGGATCAATGAGAAGGAAGCCGCTCTGACAAGTGAGGAGGTCGGAGCAGACTTGGAGCAGGTTGAGGTGCTCCAGAAGAAGTTTGATGACTTCCAGAAGGACCTGAAGGCCAATGAGTCACGGTTGAAGGACATTAACAAGGTAGCTGAAGACCTGGAGTCTGAAGGTCTCATGGCAGAGGAGGTGCAGGCTGTGCAACAACAGGAAGTGTATGGCATGATGCCCAGGGATGAAACTGATTCCAAGACAGCCTCCCCGTGGAAGTCTGCTCGTCTGATGGTTCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rui Zhang et al.
Oncotarget, 8(35), 58098-58107 (2017-09-25)
The DNA damage response is critical for maintaining genome integrity and preventing damage to DNA due to endogenous and exogenous insults. Mitomycin C (MMC), a potent DNA cross-linker, is used as a chemotherapeutic agent because it causes DNA inter-strand cross-links