Kluczowe dokumenty
EHU093621
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human IQGAP3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAGGCGTCTGCACTACTTCCAGAAGAATGTTAACTCCATTGTGAAGATCCAGGCATTTTTCCGAGCCAGGAAAGCCCAAGATGACTACAGGATATTAGTGCATGCACCCCACCCTCCTCTCAGTGTGGTACGCAGATTTGCCCATCTCTTGAATCAAAGCCAGCAAGACTTCTTGGCTGAGGCAGAGCTGCTGAAGCTCCAGGAAGAGGTAGTTAGGAAGATCCGATCCAATCAGCAGCTGGAGCAGGACCTCAACATCATGGACATCAAGATTGGCCTGCTGGTGAAGAACCGGATCACTCTGCAGGAAGTGGTCTCCCACTGCAAGAAGCTGACCAAGAGGAATAAGGAACAGCTGTCAGATATGATGGTTCTGGACAAGCAGAAGGGTTTAAAGTCGCTGAGCAAAGAGAAACGGCAGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yongjie Shi et al.
Journal of translational medicine, 15(1), 176-176 (2017-08-16)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most lethal cancers worldwide owing to its high rates of metastasis and recurrence. The oncogene IQ motif-containing GTPase activating protein 3 (IQGAP3) is ubiquitously overexpressed in several human cancers, including liver, ovary, lung
Naohide Oue et al.
Pathobiology : journal of immunopathology, molecular and cellular biology, 85(3), 192-200 (2017-11-14)
Spheroid colony formation is a useful method of cancer stem cell (CSC) characterization. We previously showed that the IQ motif containing the GTPase-activating protein 3 gene (IQGAP3) is upregulated in spheroid body-forming gastric cancer (GC) cells compared with parental cells.
Chase J Morgan et al.
Scientific reports, 9(1), 11057-11057 (2019-08-01)
The Ras family of small GTPases modulates numerous essential processes. Activating Ras mutations result in hyper-activation of selected signaling cascades, which leads to human diseases. The high frequency of Ras mutations in human malignant neoplasms has led to Ras being