Kluczowe dokumenty
EHU092431
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human USP25
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTGCTGTTCCTCATCTGTGCTTATCAGAATAACAAAGAACTCTTGTCTAAAGGCTTATACAGAGGACATGATGAAGAATTGATATCACATTATAGAAGAGAATGTTTGCTAAAATTAAATGAGCAAGCCGCAGAACTCTTCGAATCTGGAGAGGATCGAGAAGTAAACAATGGTTTGATTATCATGAATGAGTTTATTGTCCCATTTTTGCCATTATTACTGGTGGATGAAATGGAAGAAAAGGATATACTAGCTGTAGAAGATATGAGAAATCGATGGTGTTCCTACCTTGGTCAAGAAATGGAACCACACCTCCAAGAAAAGCTGACAGATTTTTTGCCAAAACTGCTTGATTGTTCTATGGAGATTAAAAGTTTCCATGAGCCACCGAAGTTACCTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian Wen et al.
Molecular immunology, 106, 53-62 (2018-12-24)
The inhibition of tumor necrosis factor receptor-associated factor 3 (TRAF3) degradation induces endotoxin tolerance (ET) in macrophages. However, the mechanisms leading to TRAF3 inhibition by ET are largely unknown. Here, we found that ubiquitin-specific peptidase 25 (USP25), a deubiquitinating enzyme
Changyu Ding et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 95(5), 481-491 (2017-01-31)
Lipopolysaccharide (LPS) is a key pathogenic factor in sepsis, and its recognition by toll-like receptor 4 (TLR4) can activate two district signaling pathways, leading to activation of transcription factors including NF-κB and interferon regulatory factor 3 (IRF3). Chloroquine (CQ) has