Kluczowe dokumenty
EHU092331
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human VAMP7 (1)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTTTGTGAAACTTGAAAGAGAATAGACAGTATGACATATAGAATTAATACAAAACAGTTTAACAACCATTTAACTGCAGTGTAAGAAAATTGGACTGTAATCATATCGCTACTGGCATCTGTTATCTAGTATGCATTTCTGGTGTGTATCTGAAAGGAAGACATTTTCTACCCTAGATCCAATTGCATTTATTTATCAATAAGTGCCATTAAATTGAAATTATATTACATTTTACACTTTCTCAATGAATGAACAAATTAGTCTGTAGAATCTAGCCACCTGTTTAGCCTAGTCATGTGCCTTGAACATATATGTGTCCCATAATCTGGCTCATGGTACCTGTTCTTCTATCCAAACCTTTCAATTCATGCTACCTGATTCATTTATTTGACATAGATCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Praneeth Chitirala et al.
Frontiers in immunology, 10, 1855-1855 (2019-08-27)
Cytotoxic T lymphocytes kill infected or malignant cells through the directed release of cytotoxic substances at the site of target cell contact, the immunological synapse. While genetic association studies of genes predisposing to early-onset life-threatening hemophagocytic lymphohistiocytosis has identified components
Riddhi Atul Jani et al.
Journal of cell science, 128(17), 3263-3276 (2015-07-26)
Melanosomes are a class of lysosome-related organelles produced by melanocytes. Biogenesis of melanosomes requires the transport of melanin-synthesizing enzymes from tubular recycling endosomes to maturing melanosomes. The SNARE proteins involved in these transport or fusion steps have been poorly studied.