Kluczowe dokumenty
EHU090851
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human QKI
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAGTGCAGAATTGCCTGATGCTGTGGGACCTATTGTTCAGTTACAAGAGAAACTTTATGTGCCTGTAAAAGAATACCCAGATTTTAATTTTGTTGGGAGAATCCTTGGACCTAGAGGACTTACAGCCAAACAACTTGAAGCAGAAACCGGATGTAAAATCATGGTCCGAGGCAAAGGCTCAATGAGGGATAAAAAAAAGGAGGAGCAAAATAGAGGCAAGCCCAATTGGGAGCATCTAAATGAAGATTTACATGTACTAATCACTGTGGAAGATGCTCAGAACAGAGCAGAAATCAAATTGAAGAGAGCAGTTGAAGAAGTGAAGAAATTATTGGTACCTGCAGCAGAAGGAGAAGACAGCCTGAAGAAGATGCAGCTGATGGAGCTTGCGATTCTGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Są one heterogeniczną mieszaniną siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yunling Wang et al.
PloS one, 5(9) (2010-09-24)
The quaking viable (qk(v)) mouse has several developmental defects that result in rapid tremors in the hind limbs. The qkI gene expresses three major alternatively spliced mRNAs (5, 6 and 7 kb) that encode the QKI-5, QKI-6 and QKI-7 RNA
Feng-Yang Zong et al.
PLoS genetics, 10(4), e1004289-e1004289 (2014-04-12)
Lung cancer is the leading cause of cancer-related death worldwide. Aberrant splicing has been implicated in lung tumorigenesis. However, the functional links between splicing regulation and lung cancer are not well understood. Here we identify the RNA-binding protein QKI as
Salma H Azam et al.
Oncogene, 38(26), 5191-5210 (2019-03-29)
Angiogenesis is critical to cancer development and metastasis. However, anti-angiogenic agents have only had modest therapeutic success, partly due to an incomplete understanding of tumor endothelial cell (EC) biology. We previously reported that the microRNA (miR)-200 family inhibits metastasis through
Yan Sun et al.
Cell death & disease, 11(6), 432-432 (2020-06-10)
Vascular remodeling can be caused by angiotensin II type 1 receptor (AT1R) autoantibody (AT1-AA), although the related mechanism remains unknown. Angiotensin II type 2 receptor (AT2R) plays multiple roles in vascular remodeling through cross-talk with AT1R in the cytoplasm. Here