Kluczowe dokumenty
EHU090541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RANBP9
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCAGGAGAAGGAGTTGCAGCGGCGGCTGAAGCGTCTCTACCCGGCCGTGGACGAACAAGAGACGCCGCTGCCTCGGTCCTGGAGCCCGAAGGACAAGTTCAGCTACATCGGCCTCTCTCAGAACAACCTGCGGGTGCACTACAAAGGTCATGGCAAAACCCCAAAAGATGCCGCGTCAGTTCGAGCCACGCATCCAATACCAGCAGCCTGTGGGATTTATTATTTTGAAGTAAAAATTGTCAGTAAGGGAAGAGATGGTTACATGGGAATTGGTCTTTCTGCTCAAGGTGTGAACATGAATAGACTACCAGGTTGGGATAAGCATTCATATGGTTACCATGGGGATGATGGACATTCGTTTTGTTCTTCTGGAACTGGACAACCTTATGGACCAACTTTCACTACTGGTGATGTCATTGGCTGTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elnaz Atabakhsh et al.
PloS one, 7(10), e47803-e47803 (2012-11-03)
Ran-binding protein M (RanBPM) is a nucleocytoplasmic protein of yet unknown function. We have previously shown that RanBPM inhibits expression of the anti-apoptotic factor Bcl-2 and promotes apoptosis induced by DNA damage. Here we show that the effects of RanBPM