Kluczowe dokumenty
EHU088031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human LSR
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCAGGTCTCCCACGAGTAATGGTGGGAGAAGCCGGGCCTACATGCCCCCGCGGAGCCGCAGCCGGGACGACCTCTATGACCAAGACGACTCGAGGGACTTCCCACGCTCCCGGGACCCCCACTACGACGACTTCAGGTCTCGGGAGCGCCCTCCTGCCGACCCCAGGTCCCACCACCACCGTACCCGGGACCCTCGGGACAACGGCTCCAGGTCCGGGGACCTCCCCTATGATGGGCGGCTACTGGAGGAGGCTGTGAGGAAGAAGGGGTCGGAGGAGAGGAGGAGACCCCACAAGGAGGAGGAGGAAGAGGCCTACTACCCGCCCGCGCCGCCCCCGTACTCGGAGACCGACTCGCAGGCGTCCCGAGAGCGCAGGCTCAAGAAGAACTTGGCCCTGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masahiro Nagahama et al.
Toxins, 10(10) (2018-10-10)
Iota toxin produced by Clostridium perfringens is a binary, actin ADP-ribosylating toxin that is organized into the enzymatically active component Ia and the binding component Ib. Lipolysis-stimulated lipoprotein receptor (LSR) has been identified as a cellular receptor of Ib. Here
Hiroshi Shimada et al.
Oncology letters, 14(6), 6776-6782 (2017-11-21)
Lipolysis-stimulated lipoprotein receptor (LSR) is a novel molecule present at tricellular contacts which recruits tricellulin (TRIC), a molecular component of tricellular tight junctions (tTJs). LSR and TRIC are colocalized with the bicellular tight junction (bTJ) protein claudin (CLDN)-1-based tight junction
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU088031-20UG4061828623198
EHU088031-50UG4061828397419