Kluczowe dokumenty
EHU086301
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EXO1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCTTGGGGATGTATTCACGGAAGAGAAGTTTCGTTACATGTGTATTCTTTCAGGTTGTGACTACCTGTCATCACTGCGTGGGATTGGATTAGCAAAGGCATGCAAAGTCCTAAGACTAGCCAATAATCCAGATATAGTAAAGGTTATCAAGAAAATTGGACATTATCTCAAGATGAATATCACGGTACCAGAGGATTACATCAACGGGTTTATTCGGGCCAACAATACCTTCCTCTATCAGCTAGTTTTTGATCCCATCAAAAGGAAACTTATTCCTCTGAACGCCTATGAAGATGATGTTGATCCTGAAACACTAAGCTACGCTGGGCAATATGTTGATGATTCCATAGCTCTTCAAATAGCACTTGGAAATAAAGATATAAATACTTTTGAACAGATCGATGACTACAATCCAGACACTGCTATGCCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Wai Chan et al.
Nature cell biology, 20(1), 92-103 (2017-12-20)
The resolution of joint molecules that link recombining sister chromatids is essential for chromosome segregation. Here, we determine the fate of unresolved recombination intermediates arising in cells lacking two nucleases required for resolution (GEN1 -/- knockout cells depleted of MUS81).