Kluczowe dokumenty
EHU085891
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC6A12
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CATTTGTACACGGGGAGAGGAGCTATAATTGGAACGCACACTGCCGTCCAATGTGGAGAGCCTGATGGGACAATACCCTGTTGGAAGTGACAACTGAACACACTGTGTTGGATCGGAGGTTCCGTTAGGGGATCCTTCCTTAGGCTTAACGACAGAGGCAAGCCTTTGCATGCCGTCAGTCTGGAGTTTCCTCCGAGTCTCTCATGGCATCTCCAGCTCCTGCCCTAGTTCCGCACTGTTCTTGCAGTGTTTCATCAACTCCTGGAGCATTGGAATGGAAGGGGCTTGGGAGATGATTCCTAGACTTCACAAACACTCGGCATGCCTCCCTGCACTGTCCGTTCCTCTGCCCAAGGCCGATATTGCTAACTGATCACAGATTCTTTCCCACCTCACAATCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Boel De Paepe et al.
Frontiers in neurology, 9, 846-846 (2018-10-27)
We recently identified osmolyte accumulators as novel biomarkers for chronic skeletal muscle inflammation and weakness, but their precise involvement in inflammatory myopathies remains elusive. In the current study, we demonstrate in vitro that, in myoblasts and myotubes exposed to pro-inflammatory