Kluczowe dokumenty
EHU085781
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ATG5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGATGGACAGTTGCACACACTAGGAGATCTCCTCAAAGAAGTTTGTCCTTCTGCTATTGATCCTGAAGATGGGGAAAAAAAGAATCAAGTGATGATTCATGGAATTGAGCCAATGTTGGAAACACCTCTGCAGTGGCTGAGTGAACATCTGAGCTACCCGGATAATTTTCTTCATATTAGTATCATCCCACAGCCAACAGATTGAAGGATCAACTATTTGCCTGAACAGAATCATCCTTAAATGGGATTTATCAGAGCATGTCACCCTTTTGCTTCAATCAGGTTTGGTGGAGGCAACCTGACCAGAAACACTTCGCTGCTGCAAGCCAGACAGGAAAAAGATTCCATGTCAGATAAGGCAACTGGGCTGGTCTTACTTTGCATCACCTCTGCTTTCCTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Działania biochem./fizjol.
ATG5 (białko autofagii 5) bierze udział w tworzeniu autofagosomów. Jest częścią podobnego do E3 kompleksu ATG12-ATG5-ATG16, który bierze udział w tworzeniu i ekspansji pęcherzyków autofagicznych. ATG5 jest również potrzebny do prezentacji antygenu, a tym samym zwiększa usuwanie wirusów. Mutacja w tym genie zmniejsza autofagię, powodując ataksję z opóźnieniem rozwoju. Gen ATG5 jest regulowany w górę w toczniu rumieniowatym układowym. Jest on również związany z chorobą Behçeta. Polimorfizmy w tym genie są powiązane z neutrofilowym zapaleniem dróg oddechowych, szczególnie w astmie dorosłych.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Detecting Genetic Associations between ATG5 and Lupus Nephritis by trans-eQTL.
Zhang YM
Journal of immunology research, 2015, 153132-153132 (2015)
Association of autophagy related gene polymorphisms with neutrophilic airway inflammation in adult asthma.
Pham DL
The Korean Journal of Internal Medicine, 31, 375-375 (2016)
RACK1 Is an Interaction Partner of ATG5 and a Novel Regulator of Autophagy.
Erbil S
The Journal of Biological Chemistry, 291, 16753-16753 (2016)
Yiming Shao et al.
Scientific reports, 7(1), 9399-9399 (2017-08-26)
Previous studies demonstrated significant roles of autophagy in the pathogenesis of sepsis, but few studies focused on the effect of autophagy-related SNPs on sepsis susceptibility. In this present study, five polymorphisms of ATG5/ATG16L1 were investigated for the possible risk on
Mutation in ATG5 reduces autophagy and leads to ataxia with developmental delay.
Kim M
eLife, 5, e12245-e12245 (2016)