Kluczowe dokumenty
EHU085531
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CRHR2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGGAACCTCATCACCACCTTTATCCTGCGAAATGTCATGTGGTTCCTGCTGCAGCTCGTTGACCATGAAGTGCACGAGAGCAATGAGGTCTGGTGCCGCTGCATCACCACCATCTTCAACTACTTCGTGGTGACCAACTTCTTCTGGATGTTTGTGGAAGGCTGCTACCTGCACACGGCCATTGTCATGACCTACTCCACTGAGCGCCTGCGCAAGTGCCTCTTCCTCTTCATCGGATGGTGCATCCCCTTCCCCATCATCGTCGCCTGGGCCATCGGCAAGCTCTACTATGAGAATGAACAGTGCTGGTTTGGCAAGGAGCCTGGCGACCTGGTGGACTACATCTACCAAGGCCCCATCATTCTCGTGCTCCTGATCAATTTCGTATTTCTGTTCAACATCGTCAGGATCCTAATGACAAAGTTACGCGCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Susan D'Costa et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 143(5), 1865-1877 (2018-11-16)
Psychological stress and heightened mast cell (MC) activation are linked with important immunologic disorders, including allergy, anaphylaxis, asthma, and functional bowel diseases, but the mechanisms remain poorly defined. We have previously demonstrated that activation of the corticotropin-releasing factor (CRF) system