Kluczowe dokumenty
EHU084771
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NTN4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCAGGAGCAGCTGAAGATCACCAACCTTCGCGTGCAGCTGCTGAAACGACAGTCTTGTCCCTGTCAGAGAAATGACCTGAACGAAGAGCCTCAACATTTTACACACTATGCAATCTATGATTTCATTGTCAAGGGCAGCTGCTTCTGCAATGGCCACGCTGATCAATGCATACCTGTTCATGGCTTCAGACCTGTCAAGGCCCCAGGAACATTCCACATGGTCCATGGGAAGTGTATGTGTAAGCACAACACAGCAGGCAGCCACTGCCAGCACTGTGCCCCGTTATACAATGACCGGCCATGGGAGGCAGCTGATGGCAAAACGGGGGCTCCCAACGAGTGCAGAACCTGCAAGTGTAATGGGCATGCTGATACCTGTCACTTCGACGTTAATGTGTGGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasufumi Hayano et al.
The Journal of experimental medicine, 213(13), 2949-2966 (2016-11-20)
Because of the incomplete understanding of the molecular mechanisms that underlie chronic pain, the currently available treatments for this type of pain remain inefficient. In this study, we show that Netrin-4, a member of the axon guidance molecule family, was