Kluczowe dokumenty
EHU083721
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human POMT1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCAGAACCTCTGGAGACTGGAAATTGTGAACAGAGGATCTGACACAGACGTCTGGAAGACCATCCTCTCAGAGGTCCGCTTTGTGCACGTGAACACTTCCGCTGTCTTAAAGCTGAGCGGGGCTCACCTCCCTGACTGGGGGTATCGGCAACTGGAGATCGTCGGGGAGAAGCTGTCCCGGGGCTACCACGGGAGCACGGTGTGGAACGTGGAGGAGCACCGATACGGCGCGAGCCAGGAGCAGAGGGAGCGGGAACGGGAGCTGCACTCACCTGCGCAGGTGGACGTCAGCAGGAACCTCAGCTTCATGGCGAGATTCTCGGAGCTGCAGTGGAGGATGCTGGCGCTGAGAAGTGATGACTCGGAACACAAGTACAGCTCCAGCCCACTGGAGTGGGTCACCCTGGACACCAATATTGCCTACTGGCTGCACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gene-Errol E Ringpis et al.
PloS one, 7(12), e53492-e53492 (2013-01-10)
Down-regulation of the HIV-1 coreceptor CCR5 holds significant potential for long-term protection against HIV-1 in patients. Using the humanized bone marrow/liver/thymus (hu-BLT) mouse model which allows investigation of human hematopoietic stem/progenitor cell (HSPC) transplant and immune system reconstitution as well