Kluczowe dokumenty
EHU083211
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TLE1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCTCGTCAGTGCTTAGCTGTGACATCTCTGTGGATGATAAGTACATAGTCACTGGCTCGGGGGACAAGAAGGCTACAGTCTATGAAGTCATCTACTGAAAACATTATGTGGTTTAACGTTTATAGTTGAATTGGGCCAAAATGTTTCGAATTTATAGAAATAGAAAAGTTGTAACTTTAAAAGAGAAAAAAAATTACAAACACCTGTTTCCAAACCTTGACAGAAAACTACTTTGAGTCTACAAAGAGGAGGCGACAAGTCCATCAGCAGAAAGTCACCTGTCTACATAGACCAAATGGAGCACCAAGGCCAAGCGGACAGAGGGGCCATGGGTTGTAGGATTGAGGAACGGAATCTGCCGACTCACATGACAGCCCATTCTTTCTTTCTGGGTGATCTGGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Chen et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 84(6), 1176-1182 (2020-03-03)
Liver damage induced by ischemia/reperfusion (I/R) remains a primary issue in multiple hepatic surgeries. Innate immune-mediated inflammatory responses during the reperfusion stage aggravate the injury. Nevertheless, the detailed mechanism of hepatic I/R has not been fully clarified yet. Our research
Federica De Paoli et al.
FEBS letters, 590(1), 43-52 (2016-01-15)
Macrophages display heterogeneous phenotypes, including the classical M1 proinflammatory and the alternative M2 anti-inflammatory polarization states. The transducin-like enhancer of split-1 (TLE1) is a transcriptional corepressor whose functions in macrophages have not been studied yet. We report that TLE1 is
Xin Yao et al.
Oncotarget, 8(42), 72235-72249 (2017-10-27)
The Transducin-like enhancer of split 1 (TLE1) corepressor protein is overexpressed in human lung tumors and is a putative lung-specific oncogene. However, the molecular mechanism underlying its oncogenic function remains to be delineated. Here, we report an important role of
Xin Yao et al.
PloS one, 9(7), e101564-e101564 (2014-07-09)
The mitochondrial Bit1 (Bcl-2 inhibitor of transcription 1) protein is a part of an apoptotic pathway that is uniquely regulated by integrin-mediated attachment. As an anoikis effector, Bit1 is released into the cytoplasm following loss of cell attachment and induces