Kluczowe dokumenty
EHU082881
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DGKA
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCTGGCTCGATGCCTAAGATGGGGAGGAGGTTATGAAGGACAGAATCTGGCAAAGATCCTCAAGGATTTAGAGATGAGTAAAGTGGTACATATGGATCGATGGTCTGTGGAGGTGATACCTCAACAAACTGAAGAAAAAAGTGACCCAGTCCCCTTTCAAATCATCAATAACTACTTCTCTATTGGCGTGGATGCCTCTATTGCTCATCGATTCCACATCATGCGAGAGAAATATCCGGAGAAGTTCAACAGCAGAATGAAGAACAAGCTATGGTACTTCGAATTTGCCACATCTGAATCCATCTTCTCAACATGCAAAAAGCTGGAGGAGTCTTTGACAGTTGAGATCTGTGGGAAACCGCTGGATCTGAGCAACCTGTCCCTAGAAGGCATCGCAGTGCTA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inan Olmez et al.
Neuro-oncology, 20(2), 192-202 (2017-10-20)
The mesenchymal phenotype in glioblastoma (GBM) and other cancers drives aggressiveness and treatment resistance, leading to therapeutic failure and recurrence of disease. Currently, there is no successful treatment option available against the mesenchymal phenotype. We classified patient-derived GBM stem cell
Jie Li et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(14), 3843-3855 (2020-04-29)
Although platinum compounds are the first-line treatment for ovarian cancer, the majority of patients relapse and develop resistance to treatment. However, the mechanism underlying resistance is unclear. The goal of our study is to decipher the mechanism by which a