Kluczowe dokumenty
EHU082311
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AMACR, C1QTNF3-AMACR
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCATGGAAACATGGAGGAACAGTATTACAGTGTCCTACCACTCTAATCAAGAAAAGAATTACAGACTCTGATTCTACAGTGATGATTGAATTCTAAAAATGGTTATCATTAGGGCTTTTGATTTATAAAACTTTGGGTACTTATACTAAATTATGGTAGTTATTCTGCCTTCCAGTTTGCTTGATATATTTGTTGATATTAAGATTCTTGACTTATATTTTGAATGGGTTCTAGTGAAAAAGGAATGATATATTCTTGAAGACATCGATATACATTTATTTACACTCTTGATTCTACAATGTAGAAAATGAGGAAATGCCACAAATTGTATGGTGATAAAAGTCACGTGAAACAGAGTGATTGGTTGCATCCAGGCCTTTTGTCTTGGTGTTCATGATCTCCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Chen et al.
Inflammation, 42(4), 1350-1359 (2019-03-20)
C1q/tumor necrosis factor-related protein-3 (CTRP3) is a novel, certified, adipokine that beneficially regulates metabolism and inflammation in the cardiovascular system. Atherosclerotic plaque rupturing and secondary thrombosis cause vascular disorders, such as myocardial infarction and unstable angina. However, the underlying role
Daniel W Youngstrom et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 38(5), 996-1006 (2019-12-07)
C1q/TNF-related protein 3 (CTRP3) is a cytokine known to regulate a variety of metabolic processes. Though previously undescribed in the context of bone regeneration, high throughput gene expression experiments in mice identified CTRP3 as one of the most highly upregulated