EHU082301
MISSION® esiRNA
targeting human OGT
About This Item
Polecane produkty
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAAAACTGCAGGAAGCTCTGATGCATTATAAGGAGGCTATTCGAATCAGTCCTACCTTTGCTGATGCCTACTCTAATATGGGAAACACTCTAAAGGAGATGCAGGATGTTCAGGGAGCCTTGCAGTGTTATACGCGTGCCATCCAAATTAATCCTGCATTTGCAGATGCACATAGCAATCTGGCTTCCATTCATAAGGATTCAGGGAATATTCCAGAAGCCATAGCTTCTTACCGCACGGCTCTGAAACTTAAGCCTGATTTTCCTGATGCTTATTGTAACTTGGCTCATTGCCTGCAGATTGTCTGTGATTGGACAGACTATGATGAGCGAATGAAGAAGTTGGTCAGTATTGTGGCTGACCAGTTAGAGAAGAATAGGTTGCCTTCTGTGCATCCTCATCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?