Kluczowe dokumenty
EHU081901
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KMT5B
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGCGGAGAGAACATTGAAAGTATTCTCTAAGCTATTTGAAGAGAGTGACTAAATGCACCTGGGTCAGGCTGTCTGTGGGTATGAAGTGGTTGGGAGAATCCAAGATCATGGTGGTGAATGGCAGGAGAAATGGAGGCAAGTTGTCTAATGACCATCAGCAGAATCAATCAAAATTACAGCACACGGGGAAGGACACCCTGAAGGCTGGCAAAAATGCAGTCGAGAGGAGGTCGAACAGATGTAATGGTAACTCGGGATTTGAAGGACAGAGTCGCTATGTACCATCCTCTGGAATGTCCGCCAAGGAACTCTGTGAAAATGATGACCTAGCAACCAGTTTGGTTCTTGATCCCTATTTAGGTTTTCAAACACACAAAATGAATACTAGCGCCTTTCCTTCGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Satish Sati et al.
Molecular cell, 78(3), 522-538 (2020-03-30)
To understand the role of the extensive senescence-associated 3D genome reorganization, we generated genome-wide chromatin interaction maps, epigenome, replication-timing, whole-genome bisulfite sequencing, and gene expression profiles from cells entering replicative senescence (RS) or upon oncogene-induced senescence (OIS). We identify senescence-associated heterochromatin