Kluczowe dokumenty
EHU080701
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KARS
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAAACAAGGTATCGCCAGAGATACTTGGACTTGATCCTGAATGACTTTGTGAGGCAGAAATTTATCATCCGCTCTAAGATCATCACATATATAAGAAGTTTCTTAGATGAGCTGGGATTCCTAGAGATTGAAACTCCCATGATGAACATCATCCCAGGGGGAGCCGTGGCCAAGCCTTTCATCACTTATCACAACGAGCTGGACATGAACTTATATATGAGAATTGCTCCAGAACTCTATCATAAGATGCTTGTGGTTGGTGGCATCGACCGGGTTTATGAAATTGGACGCCAGTTCCGGAATGAGGGGATTGATTTGACGCACAATCCTGAGTTCACCACCTGTGAGTTCTACATGGCCTATGCAGACTATCACGATCTCATGGAAATCACGGAGAAGATGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seo Hee Nam et al.
Oncotarget, 6(25), 21655-21674 (2015-06-20)
The adhesion properties of cells are involved in tumor metastasis. Although KRS at the plasma membrane is shown important for cancer metastasis, additionally to canonical roles of cytosolic KRS in protein translation, how KRS and its downstream effectors promote the
Seo Hee Nam et al.
The Journal of clinical investigation, 128(11), 5034-5055 (2018-09-07)
Lysyl-tRNA synthetase (KRS) functions canonically in cytosolic translational processes. However, KRS is highly expressed in colon cancer, and localizes to distinct cellular compartments upon phosphorylations (i.e., the plasma membranes after T52 phosphorylation and the nucleus after S207 phosphorylation), leading to