Kluczowe dokumenty
EHU080451
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC52A1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGAGTGTAGTGGGCACAGCCCTGCTGGCCCCTCTGTGGCACCACGTGGCCCCAGTGGCAGGGCAGCTCCACTCTGTGGCCTTCCTAACTCTGGCCTTGGTGTTGGCAATGGCCTGTTGTACCTCTAATGTCACTTTCCTGCCCTTCCTGAGCCACCTGCCACCTCCTTTCTTACGGTCTTTCTTCCTGGGTCAGGGTCTCAGTGCCCTACTCCCCTGTGTGCTGGCCCTAGTGCAAGGTGTGGGCCGCCTCGAGTGCCCACCAGCGCCCACCAATGGCACCTCTGGGCCTCCCCTCGACTTCCCTGAGCGTTTTCCTGCCAGCACCTTCTTCTGGGCACTGACTGCCCTTCTGGTCACTTCAGCTGCCGCCTTCCGGGGTCTCCTGTTGCTGTTGCCATCACT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Noémie Michel et al.
Biological chemistry, 395(9), 1015-1025 (2014-03-20)
The dysregulated expression of kallikrein-related peptidase 6 (KLK6) is involved in non-small cancer (NSCLC) cell growth. However, the mechanism that sustains KLK6 signaling remains unknown. We used an isogenic non-small cell lung cancer (NSCLC) cell model system to demonstrate that