Kluczowe dokumenty
EHU080201
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ACAN
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGCCCCTGGAGTAGATGAGATCAGTGGGCTTCCTTCTGGAGAAGTTCTAGAGACTACTGCCCCTGGAGTAGAGGAGATCAGCGGGCTTCCTTCTGGAGAAGTTCTAGAGACTTCTACCTCTGCGGTAGGGGACCTCAGTGGACTTCCTTCTGGAGGAGAAGTTCTAGAGATTTCTGTCTCTGGAGTAGAGGACATCAGTGGGCTTCCTTCTGGAGAGGTTGTAGAGACTTCTGCCTCTGGAATAGAGGATGTCAGTGAACTTCCTTCAGGAGAAGGTCTAGAGACCTCTGCTTCTGGAGTAGAGGACCTCAGCAGGCTCCCTTCTGGAGAAGAAGTTCTAGAGATTTCTGCCTCTGGATTTGGGGACCTCAGTGGACTTCCTTCTGGAGGAGAAGGTCTAGAGACCTCTGCTTCTGAAGTAGGGACTGACCTCAGTGGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kifah Shahin et al.
PloS one, 6(8), e23119-e23119 (2011-08-23)
Production of tissue-engineered cartilage involves the synthesis and accumulation of key constituents such as glycosaminoglycan (GAG) and collagen type II to form insoluble extracellular matrix (ECM). During cartilage culture, macromolecular components are released from nascent tissues into the medium, representing