Kluczowe dokumenty
EHU077611
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human VAV3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAGTGGAGTCAGCCATCTCTAGTTTAGACTACATTTCTAAGACAAAAGAAGATGTCAAACTGAAATTAGAGGAATGTTCCAAAAGAGCAAATAATGGGAAATTTACTCTTCGAGACTTGCTTGTGGTTCCTATGCAACGTGTTTTAAAGTACCACCTTCTCCTCCAGGAACTGGTCAAACATACCACTGATCCGACTGAGAAGGCAAATCTGAAACTGGCTCTTGATGCCATGAAGGACTTGGCACAATATGTGAATGAAGTGAAAAGAGATAATGAGACCCTTCGTGAAATTAAACAGTTTCAGCTATCTATAGAGAATTTGAACCAACCAGTTTTGCTTTTTGGACGACCTCAGGGAGATGGTGAAATTCGAATAACCACTCTAGACAAGCATACCAAACAAGAAAGGCATATCTTCTTATTTGATTTGGCAGTGATCGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takeo Nomura et al.
Molecular cancer, 12, 27-27 (2013-04-10)
The Vav family of Rho/Rac guanosine nucleotide exchange factors comprises three members in mammalian cells. Vav3 enhances androgen receptor (AR) activity during progression to androgen independence in prostate cancer. We examined Vav3 small interfering RNA (siRNA) effects on cell proliferation
Jie Sha et al.
Endocrinology and metabolism (Seoul, Korea), 29(3), 363-370 (2014-10-14)
The role of small GTPase molecules is poorly understood under high glucose conditions. We analyzed the expression pattern of Vav3 in skeletal muscle C2C12 cells under high glucose culture condition with reverse transcription-polymerase chain reaction and Western blot analysis. We
J K Liu et al.
Cell death and differentiation, 21(8), 1325-1339 (2014-05-17)
Glioblastoma is the most common primary intrinsic brain tumor and remains incurable despite maximal therapy. Glioblastomas display cellular hierarchies with self-renewing glioma-initiating cells (GICs) at the apex. To discover new GIC targets, we used in vivo delivery of phage display