Kluczowe dokumenty
EHU075981
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NECTIN2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAGGACGAGGGCAACTACACTTGCGAGTTTGCCACCTTCCCCAAGGGGTCCGTCCGAGGGATGACCTGGCTCAGAGTCATAGCCAAGCCCAAGAACCAAGCTGAGGCCCAGAAGGTCACGTTCAGCCAGGACCCTACGACAGTGGCCCTCTGCATCTCCAAAGAGGGCCGCCCACCTGCCCGGATCTCCTGGCTCTCATCCCTGGACTGGGAAGCCAAAGAGACTCAGGTGTCAGGGACCCTGGCCGGAACTGTCACTGTCACCAGCCGCTTCACCTTGGTGCCCTCGGGCCGAGCAGATGGTGTCACGGTCACCTGCAAAGTGGAGCATGAGAGCTTCGAGGAACCAGCCCTGATACCTGTGACCCTCTCTGTACGCTACCCTCCTGAAGTGTCCATCTCCGGCTA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fabian Wolpert et al.
PloS one, 10(10), e0139603-e0139603 (2015-10-07)
Immunotherapy targeting glioblastoma initiating cells (GIC) is considered a promising strategy. However, GIC are prone to evade immune response and there is a need for potent adjuvants. IFN-β might enhance the immune response and here we define its net effect
Benjamin Murter et al.
Cancer immunology research, 7(2), 244-256 (2019-01-20)
A limitation to antitumor immunity is the dysfunction of T cells in the tumor microenvironment, in part due to upregulation of coinhibitory receptors such as PD-1. Here, we describe that poliovirus receptor-related immunoglobulin domain protein (PVRIG) acts as a coinhibitory
Elisabeth Devilard et al.
PloS one, 8(10), e77424-e77424 (2013-10-12)
Lymphocyte trafficking and migration through vascular endothelial cells (ECs) in secondary lymphoid tissues is critical for immune protection. In the present study, we investigate the role of nectin cell adhesion molecules for the migration of lymphocytes through ECs. Nectins are
Pei-Suen Tsou et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 68(12), 2975-2985 (2016-08-03)
Vascular dysfunction represents a disease-initiating event in systemic sclerosis (SSc; scleroderma). Results of recent studies suggest that epigenetic dysregulation impairs normal angiogenesis and can result in abnormal patterns of blood vessel growth. Histone deacetylases (HDACs) control endothelial cell (EC) proliferation