Kluczowe dokumenty
EHU075541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human HDGF
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGAAGGGCTACCCACACTGGCCGGCCCGGATTGACGAGATGCCTGAGGCTGCCGTGAAATCAACAGCCAACAAATACCAAGTCTTTTTTTTCGGGACCCACGAGACGGCATTCCTGGGCCCCAAAGACCTCTTCCCTTACGAGGAATCCAAGGAGAAGTTTGGCAAGCCCAACAAGAGGAAAGGGTTCAGCGAGGGGCTGTGGGAGATCGAGAACAACCCTACTGTCAAGGCTTCCGGCTATCAGTCCTCCCAGAAAAAGAGCTGTGTGGAAGAGCCTGAACCAGAGCCCGAAGCTGCAGAGGGTGACGGTGATAAGAAGGGGAATGCAGAGGGCAGCAGCGACGAGGAAGGGAAGCTGGTCATTGATGAGCCAGCCAAGGAGAAGAACGAGAAAGGAGCGTTGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rongrong Song et al.
Oncology letters, 14(1), 767-775 (2017-07-12)
MicroRNAs (miRNAs/miRs) are a class of conserved non-coding endogenous small regulatory RNAs that regulate target gene expression by binding to the 3'-untranslated region of target mRNAs in a base-pairing manner, resulting in repression of transcription or degradation of target mRNAs.