EHU073601
MISSION® esiRNA
targeting human CASP9
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCAGATTGACGACAAGTGCTGAACAGTGGAGGAAGAGGGACAGATGAATGCCGTGGATTGCACGTGGCCTCTTGAGCAGTGGCTGGTCCAGGGCTAGTGACTTGTGTCCCATGATCCCTGTGTTGTCTCTAGAGCAGGGATTAACCTCTGCACTACTGACATGTGGGGCCAGGTCACCCTTTGCTGTGAGGCTGTCCTGTACATTGTGGGATGTTCAGCACTGTCCCTTGCCTCAATGCCAGTAACGCGTCTTCCTGAGTGGTGCCAAACAAAAAGGTTCTCAGGTGTTGCCAAATATGTCCTGGGGTATAAAACTTTCCTCGCCTGACAACCACTGGTCTGTAGGGATTTTTGGCTACACACAAACCAGTATCGCTCATAGATCAGCAAACCGGGGCCTACTAGAGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CASP9(842) , CASP9(842)
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EHU073601-20UG | 4061828626311 |
EHU073601-50UG | 4061828390939 |