Kluczowe dokumenty
EHU073541
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MGEA5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AACTGCACCTTGTGAATGGTAGTTGAGGTCTTCATACAGTTCAGCCTCTAGAATGGTAACAAATCAGCCAATTGGATTCGAAACAAAGAAGACTATGTAAAACTCACCCATCACACTTTGAGACTACTCACTGGTTGGAAGAATATAGTATTGCAGCAAATCCTGTATGAAAGAGAGATGTGGGCTTCCTTTTTGAGTCTTGTGTTAGGTGCTGAGACCTTTTACATGGGCTTATACAGGGAGAGAGTCTTCAATAAATGTAGTCAGCACTATTTTCTGCATCCAGTGTGGTTGCGTTTCTCACCTGAGAGTAATCAAGATAACATCTGTCATCTTCCTTGGTTTATTGAGTGAAATGCCTCTCAGTCTTAGGGGACATGGCAGAGATGAAAGAAAGAAAGAGTGGGTTTCAGAAGTGTCAGGGTGGAGTGATTCCAAGTGGGATGGTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miguel C Lucena et al.
The Journal of biological chemistry, 291(25), 12917-12929 (2016-04-30)
Deregulated cellular metabolism is a hallmark of tumors. Cancer cells increase glucose and glutamine flux to provide energy needs and macromolecular synthesis demands. Several studies have been focused on the importance of glycolysis and pentose phosphate pathway. However, a neglected
Md Ataur Rahman et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, 6279313-6279313 (2019-12-13)
The addition of O-linked β-N-acetylglucosamine (O-GlcNAcylation) to serine and threonine residues is a common posttranslational modification of intracellular proteins which modulates protein functions and neurodegenerative diseases, controlled by a single pair of enzymes, O-GlcNAcase (OGA), and O-GlcNAcylation transferase (OGT). Autophagy
Maïté Leturcq et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 75(23), 4321-4339 (2018-08-03)
O-GlcNAcylation of proteins is governed by O-GlcNAc transferase (OGT) and O-GlcNAcase (OGA). The homeostasis of O-GlcNAc cycling is regulated during cell cycle progression and is essential for proper cellular division. We previously reported the O-GlcNAcylation of the minichromosome maintenance proteins
Anupriya Chatterjee et al.
Cells, 9(10) (2020-10-23)
Our previous studies identified that retinal endothelial damage caused by hyperglycemia or nucleoside diphosphate kinase-B (NDPK-B) deficiency is linked to elevation of angiopoietin-2 (Ang-2) and the activation of the hexosamine biosynthesis pathway (HBP). Herein, we investigated how NDPK-B is involved