Kluczowe dokumenty
EHU072661
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MLKL
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGACACATCCCACTCCAAATGATATTTCCAAAAACATACCTCTGACAGTAACTTTGATAGATGGTTTGTCAAATGTATCTTTCTGGGTATCCACACCTCTTGGCAATGAAATTTGCAGCTCCTCCCTTCCATAAATGAAGTCTCTTTCCCCACCATTTGAATCTGGGCTGGCACTGTGACTTGATTTGATCAATAGAATGTGGAAGAAGTGACTGTATGCCAGTTCCAAGCCTAGGTTTCAAGAGGCCTTATAAATGTCTGTTGGAACCTTACCCAGCCATGAACATGTTGAGTGAGCATGCTGGAGAATGAGAGACCACATGAAGCAGAAACATGCTTTCCTAGCTGAAGTCATACTAGCCCAACCAACATGGCAGCTAACACATGAATGAGGCCAATCAAGACCAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chengkui Yang et al.
Cell death & disease, 8(10), e3084-e3084 (2017-10-06)
Receptor-interacting kinase-3 (RIP3) is a key regulator of necroptosis. It has been shown that the expression of RIP3 is silenced in most cancer cells and tissues due to genomic methylation. However, the regulatory mechanisms controlling RIP3 expression in cancer cells
Piotr T Filipczak et al.
Cancer research, 76(24), 7130-7139 (2016-10-21)
Tuberous sclerosis complex (TSC) is a genetic multiorgan disorder characterized by the development of neoplastic lesions in kidney, lung, brain, heart, and skin. It is caused by an inactivating mutation in tumor suppressor genes coding the TSC1/TSC2 complex, resulting in
Yu Matsuzawa-Ishimoto et al.
The Journal of experimental medicine, 214(12), 3687-3705 (2017-11-02)
A variant of the autophagy gene
Yu Xiong et al.
Cell death and differentiation, 26(10), 1929-1941 (2019-01-16)
Necroptosis is a programmed form of necrotic cell death, which is tightly regulated by the necroptotic signaling pathway containing receptor-interacting protein (RIP)1, RIP3, and mixed-lineage kinase domain-like (MLKL) protein. In addition to the RIP1-RIP3-MLKL axis, other factors regulating necroptosis are
R S Al-Lamki et al.
Cell death & disease, 7(6), e2287-e2287 (2016-07-01)
We previously reported that renal clear cell carcinoma cells (RCC) express both tumor necrosis factor receptor (TNFR)-1 and -2, but that, in organ culture, a TNF mutein that only engages TNFR1, but not TNFR2, causes extensive cell death. Some RCC
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EHU072661-20UG4061831352719
EHU072661-50UG4061828372539