Kluczowe dokumenty
EHU072651
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NAV3 (2)
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCACTAGCCTTGGTCTGAGCTCTGACTGCATTGCTAGCTACTGTATAGGAGACTTAATTAGATCCCATAACCTAGAAGTGCCTGAATTGCTGCCTTGTGGATACCTTGTTGGAGATAATAACATCATCACTGTGAACCTCAAAGGGGTAGAAGAAAATAGTTTGGACAGTTTTGTTTTTGATACGCTGATTCCTAAACCAATTACCCAAAGGTACTTTAACTTGTTGATGGAGCATCACAGAATTATACTCTCAGGACCGAGTGGTACTGGAAAGACCTATTTGGCAAACAAACTTGCTGAATATGTAATAACCAAATCTGGAAGGAAAAAAACAGAGGATGCAATTGCCACTTTTAATGTGGACCACAAGTCAAGTAAGGAATTGCAACAATATCTAGCTAACCTGGCTGAACAGTGCAGTGCTGATAATAATGGAGTGGAGCTCCCAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryan Charles Pink et al.
Gynecologic oncology, 137(1), 143-151 (2015-01-13)
Ovarian cancer is the deadliest gynaecological cancer. A major contributor to the poor survival rate is the development of chemoresistance to platinum-based therapies such as cisplatin and carboplatin. Here we aimed to test the role of miRNAs in the acquisition