Kluczowe dokumenty
EHU070471
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TP53BP2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCACAATGCTGTGTGTGCAGGCCACACAGAAATCGTTAAGTTCCTGGTACAGTTTGGTGTAAATGTAAATGCTGCTGATAGTGATGGATGGACTCCATTACATTGTGCTGCCTCATGTAACAACGTCCAAGTGTGTAAGTTTTTGGTGGAGTCAGGAGCCGCTGTGTTTGCCATGACCTACAGTGACATGCAGACTGCTGCAGATAAGTGCGAGGAAATGGAGGAAGGCTACACTCAGTGCTCCCAATTTCTTTATGGAGTTCAGGAGAAGATGGGCATAATGAATAAAGGAGTCATTTATGCGCTTTGGGATTATGAACCTCAGAATGATGATGAGCTGCCCATGAAAGAAGGAGACTGCATGACAATCATCCACAGGGAAGACGAAGATGAAATCGAATGGTGGTGGGCGCGCCTTAATGATAAGGAGGGATATGTTCCACGTAACTTGCTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tianqi Wu et al.
International journal of oncology, 52(6), 2001-2010 (2018-03-24)
Apoptosis-stimulating p53 protein 2 (ASPP2) is an apoptosis inducer that acts via binding with p53 and then enhancing the transcriptional activities toward pro‑apoptosis genes. ASPP2 has recently been reported to serve a major role in p53‑independent pathways. Triple‑negative breast cancer (TNBC)