Kluczowe dokumenty
EHU069011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CS
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAGAAGGAAGTTGGCAAAGATGTGTCAGATGAGAAGTTACGAGACTACATCTGGAACACACTCAACTCAGGACGGGTTGTTCCAGGCTATGGCCATGCAGTACTAAGGAAGACTGATCCGCGATATACCTGTCAGCGAGAGTTTGCTCTGAAACACCTGCCTAATGACCCCATGTTTAAGTTGGTTGCTCAGCTGTACAAGATTGTGCCCAATGTCCTCTTAGAGCAGGGTAAAGCCAAGAATCCTTGGCCCAATGTAGATGCTCACAGTGGGGTGCTGCTCCAGTATTATGGCATGACGGAGATGAATTACTACACGGTCCTGTTTGGGGTGTCACGAGCATTGGGTGTACTGGCACAGCTCATCTGGAGCCGAGCCTTAGGCTTCCCTCTAGAAAGGCCCAAGTCCATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CS(1431) , CS(1431)
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pei-Yao Xu et al.
International journal of nanomedicine, 13, 4685-4698 (2018-08-30)
In recent times, the co-delivery therapeutics have garnered enormous interest from researchers in the treatment of cancers with multidrug resistance (MDR) due to their efficient delivery of multiple agents, which result in synergistic effects and capable of overcoming all the
Takeshi Nakajima et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(8), 5278-5283 (2014-07-24)
Activation of calpains (calpain 2 and Lp82) in rodent lenses readily causes proteolysis and cataract formation. In contrast, primate lenses are quite resistant to activation of calpains. The hypothesis is that high levels of human endogenous calpain inhibitor, calpastatin (CS)
Ana Vanessa Nascimento et al.
Molecular pharmaceutics, 11(10), 3515-3527 (2014-09-27)
RNA interference has emerged as a powerful strategy in cancer therapy because it allows silencing of specific genes associated with tumor progression and resistance. Mad2 is an essential mitotic checkpoint component required for accurate chromosome segregation during mitosis, and its