Kluczowe dokumenty
EHU068841
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AMFR
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCCTTTCTGTCCCACTACATCTGGGACTGACTTTCCGAGCCTCCAGTCCAAAGCCGGCTTGATTTCCGTGAACTCTGGTGCTCCTGCATCTCATGAGTGTGCCCCATGGGTCCCCTCCCCTCTCAGCATTTCCTTGTCCCGTCTGGACCTGGGGAGTGGTTAGGCAGCAAGCTTTGGTTTATGGTTTTCATTCATTGGTGAAGTAAATTAGGCAGTGCTAAAGCCTGTGGGTTTGGTCCTTGAACAAGATGTGGGCCTTGCAAGATGGGAGAGTAAACCTTGAAGGGCTTTATTAAAGAAATAAAAAAGAACTTTTGTATCTTTTATCCTGGGAGCACTGCGTTTTCCTAGCTGTGTTATTCCTGGTTTAATTCAGCAGAGAAGGTAAGGTGTGAACCTACCTGCCTTGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Youngah Jo et al.
Molecular biology of the cell, 24(3), 169-183 (2012-12-12)
Sterol-induced binding to Insigs in endoplasmic reticulum (ER) membranes triggers ubiquitination of the cholesterol biosynthetic enzyme 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase. This ubiquitination, which is mediated by Insig-associated ubiquitin ligases gp78 and Trc8, is obligatory for extraction of reductase from lipid droplet-associated
Jin Chai et al.
Journal of hepatology, 63(6), 1440-1448 (2015-07-28)
Multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2) excretes conjugated organic anions including bilirubin and bile acids. Malfunction of MRP2 leads to jaundice in patients. Studies in rodents indicate that Radixin plays a critical role in determining Mrp2 canalicular membrane expression. However, it
Ming Zong et al.
Arthritis research & therapy, 17, 100-100 (2015-04-19)
Fibroblast-like synoviocytes (FLS) play an important role in the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA). This study aimed to investigate the role of glucose 6-phosphate isomerase (GPI) in the proliferation of RA-FLS. The distribution of GPI in synovial tissues from RA