Kluczowe dokumenty
EHU065511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CREB5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCAGACCTGGAAGACTCCTCAGTTCTTCAAAGACTGGCTTTCATTTTTATAGTTATTATGGAAATGTTGTCTTTTATACTTAGTTATATAAGAAAAAAGGGAGTTATGCAATTAATATCTATCAGCTTGGGAAACGCTTTGGTGCTTTTCTCCAGTTTTCTGGTACCAGTTACTTGTTTATAAACTGAACCTTTTCTGTATATAGCCATGGTTTCATTCTTATCAGTCCAACCCTTTGCCTGAAACATTGAATCTTGTTAAACCACAGCTTTTAGCTAAAATGAGGTATACCTAGATGTCAAGTAAGACAGATCCAAGGTAACTGGGTAGGAAATCTTTTGACATCTTAACTCATGTTGAGTTTGTGCTGTGGTGTCACCAGAATTCCAGATAAACACACAGCCTTTCCCATACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peng Xu et al.
Virology journal, 17(1), 21-21 (2020-02-07)
Human enterovirus 71 (EV-A71) is a non-enveloped virus that has a single stranded positive sense RNA genome. In a previous study, we showed that miR-876-5p upregulation was observed in the serum of patients with severe EV-A71 infection. Micro-876-5p (miR-876-5p) is