Kluczowe dokumenty
EHU065141
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC39A14
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CATGGACACAGCCATTATGCCTCTGAGTCGCTTCCCTCCAAGAAGGACCAGGAGGAGGGGGTGATGGAGAAGCTGCAGAACGGGGACCTGGACCACATGATTCCTCAGCACTGCAGCAGTGAGCTGGACGGCAAGGCGCCCATGGTGGACGAGAAGGTCATTGTGGGCTCGCTCTCTGTGCAGGACCTGCAGGCTTCCCAGAGTGCTTGCTACTGGCTGAAAGGTGTCCGCTACTCTGATATCGGCACTCTGGCCTGGATGATCACTCTGAGCGACGGCCTCCATAATTTCATCGATGGCCTGGCCATCGGTGCTTCCTTCACTGTGTCAGTTTTCCAAGGCATCAGCACCTCGGTGGCCATCCTCTGTGAGGAGTTCCCACATGAGCTAGGAGACTTTGTCATCCTGCTCAACG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tolunay Beker Aydemir et al.
The Journal of biological chemistry, 291(46), 23939-23951 (2016-10-21)
Zinc influences signaling pathways through controlled targeted zinc transport. Zinc transporter Zip14 KO mice display a phenotype that includes impaired intestinal barrier function with low grade chronic inflammation, hyperinsulinemia, and increased body fat, which are signatures of diet-induced diabetes (type
Brittany L Steimle et al.
The Journal of biological chemistry, 294(50), 19197-19208 (2019-11-09)
Manganese supports numerous neuronal functions but in excess is neurotoxic. Consequently, regulation of manganese flux at the blood-brain barrier (BBB) is critical to brain homeostasis. However, the molecular pathways supporting the transcellular trafficking of divalent manganese ions within the microvascular
Yu Han et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(3), 346-362 (2020-01-18)
Zinc is the second most abundant transition metal in humans and an essential nutrient required for growth and development of newborns. During lactation, mammary epithelial cells differentiate into a secretory phenotype, uptake zinc from blood circulation, and export it into