Kluczowe dokumenty
EHU064631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FANCB
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTGCACTTCTTGCAGCATTCCATAAATCTTGTTTTCAAATCACATCACCCGGCTATGCCCTGAATTCAATGAAGGTGTGGCTCTTAGAACATATGAAATGTGAAATAATCAAAGAATTTCCAGAAGTGTACTTTTGTGAAAGACCGGGAAGTTTCTATGGGACACTCTTCACTTGGAAACAGAGAACACCATTCGAAGGGATTTTAATAATCTATTCCAGGAATCAAACAGTTATGTTCCAGTGCCTTCATAATCTCATCAGAATTCTCCCTATAAACTGTTTCCTCAAAAATCTAAAATCAGGAAGTGAGAATTTCCTAATTGATAATATGGCATTTACTTTGGAGAAGGAACTAGTCACCCTTAGTTCTCTTTCTTCTGCCATAGCTAAACATGAAAGCAATTTTATGCAGAGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anaid Benitez et al.
Molecular cell, 71(4), 621-628 (2018-07-31)
FANCA is a component of the Fanconi anemia (FA) core complex that activates DNA interstrand crosslink repair by monoubiquitination of FANCD2. Here, we report that purified FANCA protein catalyzes bidirectional single-strand annealing (SA) and strand exchange (SE) at a level