Kluczowe dokumenty
EHU064581
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ALKBH3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCCAGACCTGGAAGAACAAAGAGCATCATCTCTCTGACAGAGAGTTTGTGTTCAAAGAACCTCAGCAGGTAGTACGTAGAGCTCCTGAGCCACGAGTGATTGACAGAGAGGGTGTGTATGAAATCAGCCTGTCACCCACAGGTGTATCTAGGGTCTGTTTGTATCCTGGCTTTGTTGACGTGAAAGAAGCTGACTGGATATTGGAACAGCTTTGTCAAGATGTTCCCTGGAAACAGAGGACTGGCATCAGAGAGGATATAACTTATCAGCAACCAAGACTTACAGCATGGTATGGAGAACTTCCTTACACTTATTCAAGAATCACTATGGAACCAAATCCTCACTGGCACCCTGTGCTGCGCACACTAAAGAACCGCATTGAAGAGAACACTGGCCACACCTTCAACTCCTTACTCTGCAATCTTTATCGCAATGAGAAGGACAGCGTGGACTGGCACAGTGATGATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuko Ueda et al.
Scientific reports, 7, 42271-42271 (2017-02-17)
The mammalian AlkB homolog (ALKBH) family of proteins possess a 2-oxoglutarate- and Fe(II)-dependent oxygenase domain. A similar domain in the Escherichia coli AlkB protein catalyzes the oxidative demethylation of 1-methyladenine (1-meA) and 3-methylcytosine (3-meC) in both DNA and RNA. AlkB
Thai Q Tran et al.
PLoS biology, 15(11), e2002810-e2002810 (2017-11-07)
Driven by oncogenic signaling, glutamine addiction exhibited by cancer cells often leads to severe glutamine depletion in solid tumors. Despite this nutritional environment that tumor cells often experience, the effect of glutamine deficiency on cellular responses to DNA damage and
Kiyohiko Hotta et al.
Oncology reports, 34(2), 648-654 (2015-06-03)
Prostate cancer antigen-1 (PCA-1)/ALKBH3 has been recently identified in human prostate cancer and its expression is correlated with disease progression and prognosis. However, the precise role and function of PCA-1/ALKBH3 in human malignancies are largely unknown. In the present study