Kluczowe dokumenty
EHU064421
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SESN3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GATGGTCCCCTTCCTCTACCATACAGGCACTATATTGCAATAATGGCTGCAGCTAGACATCAGTGTTCTTACTTAATAAACATGCATGTGGATGAATTTTTAAAGACTGGAGGTATTGCTGAGTGGTTGAATGGTTTGGAATATGTGCCACAAAGACTGAAAAATCTTAATGAAATTAATAAGCTGCTAGCACATCGACCTTGGCTGATCACAAAAGAGCACATTCAGAAACTTGTCAAAACTGGAGAAAATAATTGGTCTCTGCCTGAACTGGTACATGCTGTGGTCCTCCTGGCACATTATCATGCTTTGGCAAGCTTTGTTTTTGGTAGTGGTATCAATCCAGAGAGAGATCCAGAAATCTCCAATGGATTCAGGCTAATATCAGTCAACAATTTCTGCGTTTGTGATCTTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yasuo Miki et al.
Neuroscience letters, 684, 35-41 (2018-07-04)
Neurodegenerative disorders such as Parkinson's disease (PD) and dementia with Lewy bodies (DLB) are characterized by impairment of autophagy. Cellular survival is dependent on efficient clearance of phosphorylated α-synuclein, which accumulates as fibrils in the neuronal cytoplasm as Lewy bodies
Russell E Ericksen et al.
Cell metabolism, 29(5), 1151-1165 (2019-01-22)
Tumors display profound changes in cellular metabolism, yet how these changes aid the development and growth of tumors is not fully understood. Here we use a multi-omic approach to examine liver carcinogenesis and regeneration, and find that progressive loss of
Jianbin Zhang et al.
Autophagy, 11(4), 629-642 (2015-04-29)
Autophagy is a catabolic process in response to starvation or other stress conditions to sustain cellular homeostasis. At present, histone deacetylase inhibitors (HDACIs) are known to induce autophagy in cells through inhibition of mechanistic target of rapamycin (MTOR) pathway. FOXO1